Titrimètres volumétriques, Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF
Fournisseur: SI Analytics
285220810 285220820 285220830
661-0138EA 7020 EUR InStock
661-0138 661-0139 661-0140
Titrimètres volumétriques, Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF
Titrateurs
Le titrimètre TitroLine® 7500 KF est un équipement volumétrique généraliste prévu pour un large éventail d'applications, notamment la volumétrie KF, les titrages ampérométriques (SO₂, indice de brome), les dosages et la préparation de solutions. C'est l'outil idéal des analyses KF dans les secteurs pharmaceutique, chimique, agroalimentaire et des huiles minérales.
  • Rapidité, simplicité et précision
  • Méthodes standard destinées à différentes applications (détermination du titre, valeur à blanc)
  • Écran couleur grande luminosité permettant la
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité