Titrimètres coulométriques, Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF Trace
Fournisseur: SI Analytics
285220860 285220870 285220880 285220890 285227800
661-0141EA 6640 EUR InStock
661-0141 661-0142 661-0143 661-0144 661-0290
Titrimètres coulométriques, Karl Fischer, TitroLine® 7500 KF Trace
Titrateurs
Ces instruments très compacts et faciles d'emploi sont parfaits pour la détermination coulométrique de la teneur en eau selon Karl Fischer dans des contenus à faible teneur en eau, ainsi que pour la détermination de l'indice de brome. Ils sont adaptés aux petits volumes d'échantillons liquides ou gazeux et peuvent être utilisés pour le contrôle qualité dans l'industrie chimique, pétrochimique, ainsi que les industries pharmaceutiques et alimentaires.
  • Écran couleur lumineux permettant la lecture avec courbe de titrage en ligne
  • Méthodes standard destinées à
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité