L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Titrateurs coulométriques, Karl Fischer, C10S
Fournisseur: Mettler - Toledo
30267114 30267115
661-0208EA 10590 EUR InStock
661-0208 661-0209
Titrateurs coulométriques, Karl Fischer, C10S
Titrateurs
Les titrimètres coulométriques C10S KF sont parfaits pour la détermination rapide et précise de la teneur en eau tout en étant très simples d'utilisation. Les échantillons ayant une teneur en eau comprise entre 1 ppm et 5% sont analysés par le biais de mesures uniques ou en tant que séries d'échantillons comportant des statistiques.
  • Écran tactile couleur avec interface utilisateur simple à comprendre et rapide à utiliser One Click®
  • Tous les utilisateurs disposent de leur propre écran d'accueil avec un maximum de 4 boutons de raccourci
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité