Titrimètre volumétrique, Karl Fischer, TitroLine® 7800
Fournisseur: SI Analytics
285220980 285220990 285221030
661-0239EA 6600 EUR InStock
661-0239 661-0240 661-0242
Titrimètre volumétrique, Karl Fischer, TitroLine® 7800
Titrateurs
Le titrimètre offre les mêmes fonctions que le TitroLine® 7750 (titrage potentionmétrique et titrage volumétrique KF), avec une entrée de mesure IDS® supplémentaire. Par conséquent, le TitroLine® 7800 est capable d'effectuer des titrages potentiométriques avec des électrodes analogiques ou IDS®, ainsi que des titrages volumétriques Karl Fischer. L'entrée numérique de mesure IDS® permet la connection à divers capteurs numériques, par example pour mesurer la conductivité.
  • Deux entrées de mesure: 1× analogique et 1× numérique pour sondes numériques
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité