Électrode double en platine, DM143-SC
Fournisseur: Mettler - Toledo
51107699
661-1002EA 306 EUR InStock
661-1002
Électrode double en platine, DM143-SC
Électrodes Électrodes, autres
The DM143-SC is a durable, double-pin platinum electrode requiring zero maintenance. Primarily used for redox titrations of food constituents such as Vitamine C or free and total SO2 in wine.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité