Titrimètres potentiométriques et volumétriques, Titroline® 7750
Fournisseur: SI Analytics
285220250 285220240
661-1007EA 6400 EUR InStock
661-1007 661-1006
Titrimètres potentiométriques et volumétriques, Titroline® 7750
Titrateurs
Le Titroline® 7750 est la solution complète pour le titrage potentiométrique et le titrage KF volumétrique. Ce titrimètre combine les fonctions du titrimètre potentiométrique TitroLine® 7000 et du titrimètre volumétrique TitroLine® 7500 Karl Fischer.
  • Écran couleur, haute visibilité, même à distance et depuis des angles extrêmes
  • Avec méthodes standard pour titrage potentiométrique ou titrage KF, et modules interchangeables (5, 10, 20 et 50 ml)
  • Le système est facilement extensible, grâce à des hôtes USB et RS232
  • Stockage des données de
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité