ELECTRODE PH ET REDOX POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES, HAMILTON, PRESSION MAX. (BAR): 6, ELECTROLYTE: POLYSOLVE, DESCRIPTION: EAU ET EAUX RESIDUELLES, PG 13,5, TYPE: POLYPLAST PRO PH 0-14, C: -10 / +60 1 * 1 Pce
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
ELECTRODE PH ET REDOX POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES, HAMILTON, PRESSION MAX. (BAR): 6, ELECTROLYTE: POLYSOLVE, DESCRIPTION: EAU ET EAUX RESIDUELLES, PG 13,5, TYPE: POLYPLAST PRO PH 0-14, C: -10 / +60 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ELECTRODE PH ET REDOX POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES, HAMILTON, PRESSION MAX. (BAR): 6, ELECTROLYTE: POLYSOLVE, DESCRIPTION: EAU ET EAUX RESIDUELLES, PG 13,5, TYPE: POLYPLAST PRO PH 0-14, °C: -10 / +60 1 * 1 Pce 662-0177 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou