Porte-électrodes, STH 650
Fournisseur: WTW
109809
662-0412EA 273 EUR InStock
662-0412
Porte-électrodes, STH 650
Porte-électrodes
Socle pour paillasse avec porte-électrodes flexible, adapté aux électrodes de pH combinées et aux capteurs de température.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité