VWR®, Cellules à faible débit pour les mesures de pH
Fournisseur: VWR Collection
662-0457EA 396 EUR InStock
662-0457
VWR®, Cellules à faible débit pour les mesures de pH
Cuves à circulation
Les cellules à faible débit VWR® sont conçues pour être utilisées dans une variété de techniques instrumentales telles que FIA, HPLC et IEF. Ils sont également utilisés pour permettre une surveillance continue du pH à des débits de faible volume dans des systèmes chimiques à l'échelle de laboratoire. Ils sont fournis avec des raccords d'entrée et de sortie dimensionnés pour des tubes standard ¹/₁₆' ou 1,6 mm OD.
  • Conçu pour un flux propre et rapide à faible volume
  • Conçu pour être utilisé avec l'électrode à pointe plate à grande surface VWR® Cat. n° 662-0456
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité