Ion selective electrode, surfactant, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
9342BN
662-0821EA 1420 EUR InStock
662-0821
Ion selective electrode, surfactant, Orion™
Électrodes Électrodes ISE
This surfactant half cell is a potentiometric sensor for end point detection in titrations of anionic or cationic surfactants in a solution. A potentiometric sensor, it is a surfactant-detecting electrode in anionic or cationic titration which is specifically designed for use on the Orion 960 Autochemistry system.
Can be used on any ISE or mV meter with a BNC connection. Must be used with the double junction reference electrode.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité