Electrodes de pH, Micro, Orion
Fournisseur: Thermo Orion
9810BN
662-0886EA 720 EUR InStock
662-0886
Electrodes de pH, Micro, Orion
Électrodes Électrodes pH
Electrodes de pH avec connexion BNC et câble de 1 m.
  • Jonction: Céramique
  • Gamme de pH: 0 - 14
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité