VWR® Traceable®, Luxmètre, double affichage
Fournisseur: VWR Collection
662-0940EA 366 EUR InStock
662-0940
VWR® Traceable®, Luxmètre, double affichage
Luxmètres
Les doubles affichages affichent les lux ou les pieds-bougies, ou le pourcentage de différence par rapport à un point de référence, et la source de lumière sélectionnée (lumière du jour, tungstène, fluorescente ou mercure). Le luxmètre Traceable® peut être connecté à un ordinateur ou à un enregistreur de données pour surveiller et conserver les résultats. Pour garantir la précision, un certificat Traceable® avec numéro de série individuel est fourni par un laboratoire d’étalonnage certifié ISO/CEI 17025 et accrédité par A2LA. Cela certifie la traçabilité conformément aux normes du NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Two displays show lux or foot-candles
  • Computer output
  • Data hold button 'freezes' the display
Lectures en lux et foot-candles: Le compteur à double affichage mesure les lux dans trois plages: 0 à 1999 (résolution de 1 lux), 2000 à 19990 (résolution de 10 lux) et 20000 à 50000 (résolution de 100 lux). Lectures en pied-bougies : 0 à 199,9 (résolution 0,1 Fc), 200 à 1999 (résolution 1 Fc), 2000 à 5000 (résolution 10 Fc). L'unité a des paramètres de référence zéro pour toutes les sources lumineuses.
Surveiller et stocker les résultats: Un bouton « Data Hold » gèle l’affichage pour enregistrer les résultats. La photodiode précise et le filtre de correction des couleurs fournissent des mesures corrigées en cosinus et en couleur.
Information de livraison: Livré avec photocellule ronde, certificat Traceable®, pile alcaline 9 V et sortie ordinateur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité