Storage vessel for electrodes
Fournisseur: SI Analytics
285123170
662-1155EA 48 EUR InStock
662-1155
Storage vessel for electrodes
Porte-électrodes
Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité