VWR® pHenomenal® , Porte-électrodes
Fournisseur: VWR Collection
662-1169EA 151 EUR InStock
662-1169
VWR® pHenomenal® , Porte-électrodes
Porte-électrodes
Le bras à électrodes se déplace facilement dans presque tous les sens, maintenant jusqu'à 4 électrodes + 1 capteur de température en toute sécurité dans les positions sélectionnées. Commande au doigt du réglage en hauteur et de la rotation sur le support. Le bras s'articule en trois points tout en maintenant les électrodes en position verticale.
  • Idéale pour les lectures multiples
  • Accepte toutes les électrodes standard
  • Rotation à 360°, extension sur 53 cm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité