VWR® pHenomenal®, Électrodes pH
Fournisseur: VWR Collection
620-1659EA 186 EUR InStock
620-1659 662-1162 662-1163 662-1164 662-1158 662-1159 662-1161 662-1156 662-1157 662-1247
VWR® pHenomenal®, Électrodes pH
Électrodes Électrodes pH
Électrodes pH avec câble et connecteur BNC.
These electrodes are checked at five points during the manufacturing process and then lot stamped to ensure quality. Every electrode is supplied with a soaker storage bottle and cap to ensure the pH-sensitive glass and reference junction remain in top condition and are instantly ready for use.
* Integrated temperature probe.
Information de livraison: Includes pH-electrode only. 620-1659 includes pHenomenal® TEMP21 T-sensor (NTC 30 kOhm) only.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité