Électrode à double broche en platine
Fournisseur: SI Analytics
285103512
662-1374EA 328 EUR InStock
662-1374
Électrode à double broche en platine
Électrodes Électrodes, autres
Électrode à double broche en platine, dotée d'une tige en verre et de 2 capteurs en fil de platine (Ø 1 mm). Pour la détection de brome par titrage potentiométrique conformément à la norme ASTM.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité