VWR®, Électrode pH, plate
Fournisseur: VWR Collection
662-1381EA 306 EUR InStock
662-1381
VWR®, Électrode pH, plate
Électrodes Électrodes pH
Cette électrode à surface plane est une électrode à combinaison de pH/référence avec un design à double jonction de référence. Elle comprend à la fois une demi-cellule pH et de référence. L’électrode de référence présente une conception scellée remplie de gel et comprend une jonction périphérique en polyéthylène semi-poreuse.
  • Conçue pour une utilisation avec une grande variété de techniques instrumentales telles que la FIA, la HPLC et l’IEF
  • Adaptée à la surveillance en continu du pH de faibles débits de volumes dans des systèmes chimiques avec balance de paillasse
Pression max.: 6894,7 mbar (100 psig).
Informations de commande: À utiliser avec une cellule de débit adaptée. Pour plus d’informations, contactez votre agence commerciale Avantor locale.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité