Combination pH electrode, Orion™ 9103BNWP
Fournisseur: Thermo Orion
9103BNWP
662-1450EA 385 EUR InStock
662-1450
Combination pH electrode, Orion™ 9103BNWP
Électrodes Électrodes pH
This refillable pH electrode is ideal for carrying out everyday lab work.
  • Includes silver/silver chloride references that are widely used because of their accuracy and broad temperature range
  • With waterproof connector
  • Semi-micro tip
Information de livraison: Supplied with 60 ml bottle of Orion electrode fill solution.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité