Appareil de mesure pH/mV/°C/ion, pour paillasse, SevenExcellence™, S500
Fournisseur: Mettler - Toledo
30046248 30046250 30046249 30046251
662-1478EA 2930 EUR InStock
662-1478 662-1480 662-1479 662-1483
Appareil de mesure pH/mV/°C/ion, pour paillasse, SevenExcellence™, S500
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Cet instrument monocanal peut facilement gérer les applications les plus complexes et répondre aux exigences strictes des marchés réglementés. Il est souple et peut être complété par des paramètres de mesure supplémentaires à tout moment. Les méthodes spécifiques de mesure ionique incrémentielle les plus courantes sont incluses, telles que des méthodes d'addition/de soustraction d'étalons et d'échantillons.
  • Méthodes de mesure ionique incrémentielle, guidant l'utilisateur dans chaque étape
  • Support ionique total : les douze types d'ions les plus couramment utilisés sont préprogrammés dans l'instrument
  • Grand écran couleur tactile et navigation conviviale dans les menus, dans 10 langues
  • Concept de méthode souple pour une reproductibilité et une protection élevées
  • Protection extrême grâce à la gestion des utilisateurs sophistiquée et à la technologie ISM® (Intelligent Sensor Management)
  • Interfaces intégrées (USB, RS232 et Ethernet) pour l'échange de données
Informations de commande: fourni avec des modules (une unité d'extension de pH/ion, deux unités d'extension de blancs), un support d'électrode uPlace™, un couvercle semi-transparent, des instructions d'utilisation, un guide d'installation et un guide d'utilisation rapide, le logiciel EasyDirect™ pH, la déclaration de conformité et le certificat de test.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité