Combination pH electrode, Orion™ 9102BNWP
Fournisseur: Thermo Orion
9102BNWP
662-1527EA 301 EUR InStock
662-1527
Combination pH electrode, Orion™ 9102BNWP
Électrodes Électrodes pH
This general purpose pH electrode is ideal for conducting accurate Q.C. and research work.
  • Contains a silver/silver chloride reference, widely used due to accuracy and broad temperature range
  • With waterproof connector
Information de livraison: Supplied with 60 ml bottle of Orion electrode fill solution.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité