Combination pH electrode, Orion™ 9156BNWP
Fournisseur: Thermo Orion
9156BNWP
662-1531EA 230 EUR InStock
662-1531
Combination pH electrode, Orion™ 9156BNWP
Électrodes Électrodes pH
This general purpose electrode is ideal for performing routine pH measurements under rugged conditions.
  • Unbreakable body extends beyond the pH sensing glass bulb for protection
  • With waterproof connector
Information de livraison: Supplied with 60 ml bottle of Orion electrode fill solution.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité