Accessories
Fournisseur: Thermo Orion
1010003
662-1547EA 142 EUR InStock
662-1547
Accessories
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Spare or replacement universal power adapter for the Thermo Scientific™ Orion™ Star A series (Star A320, Star A220, Star A210, Star A120 and Star A110 series) benchtop and portable meters and legacy Orion™ Star and Star Plus series meters.
110/222 V, 50/60 Hz
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité