Storage solution for ROSS electrodes
Fournisseur: Thermo Orion
810001
662-1548EA 116 EUR InStock
662-1548
Storage solution for ROSS electrodes
Électrolytes Solutions de stockage d'électrode
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH electrode storage solutions.
  • Storage solution ensures that the pH electrode works properly after prolonged storage, overnight storage and between samples
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité