Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Électrodes de pH, ROSS™, Orion

Fournisseur: Thermo Orion
2001SC
662-1556EA 1040 EUR InStock
662-1556
Électrodes de pH, ROSS™, Orion
Électrodes Électrodes pH
The ROSS™ series of electrodes provide readings stable to 0,01 pH in less than 30 seconds, even in the extreme case of samples varying from one another by 50 °C or more. Results are three to five times more precise than those obtained with conventional electrodes. And, because drift is less than 0,002 pH per day, restandardisation is minimised.

  • SC: Electrodes with Screw Cap connection, without cable

BN: Electrodes with BNC-connection cable (Length: 1 m)

SC: Electrodes with Screw Cap connection, without cable

WP: Secure and waterproof connection

pH range: 0 - 14
Temperature range: 0...+100 °C
Electrolyte: KCl 3 mol/l

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité