Appareil de mesure pH/mV/°C, de paillasse, pHenomenal® pH 1100L/1100LB
Fournisseur: VWR Collection
662-1657EA 945 EUR InStock
662-1657 662-1861
Appareil de mesure pH/mV/°C, de paillasse, pHenomenal® pH 1100L/1100LB
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Convivial grâce à son porte-électrode articulé et son boîtier IP 43, cet instrument offre une haute résolution et une grande fiabilité, permettant d'obtenir des mesures précises. Équipement complet avec sortie USB pour connexion à un ordinateur. Conforme aux BPL.
  • Grand écran LCD avec affichage graphique et rétro-éclairage LED continu, montrant simultanément les valeurs pH/mV et de température
  • Fonction d'enregistrement de données, réglable entre 1 minute et 1 heure; capacité de mémorisation de 5000 jeux de données
  • Mise
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité