VWR® pHenomenal® IS 2100 L pH/mV/°C/Ion Meter, Bench
Fournisseur: VWR Collection
662-1658EA 1950 EUR InStock
662-1658
VWR® pHenomenal® IS 2100 L pH/mV/°C/Ion Meter, Bench
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
This user friendly instrument, with articulated electrode stand and IP 43-rated housing, provides high resolution and accuracy for precise multi-parameter measurements. Complete with USB output for connection to a computer. GLP compliant.
  • Grand écran LCD avec affichage graphique et rétroéclairage LED continu présentant simultanément les valeurs de pH/mV et de température
  • Fonction d'enregistrement de données réglable entre 1 minute et 1 heure ; capacité de mémorisation de 5000 jeux de données
  • Mise hors tension automatique : réglable de 10 min à 24 h
  • Reconnaissance automatique des tampons conformes aux normes DIN et NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Trois tampons techniques supplémentaires à 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00) en mémoire
  • Autotest et autodiagnostic avancés (diagnostic d'efficacité des électrodes, contrôle de dérive), icône d'étalonnage indiquant lorsqu'un réétalonnage est nécessaire
  • Faible consommation d'énergie. Choix entre alimentation secteur et 4 piles AA pour plus de 1000 heures de fonctionnement
  • Indicateur de batterie faible
Information de livraison: Ready to use IS 2100L kit includes instrument, glass pH electrode with built-in temperature sensor 221, 1 m cable and articulated stand, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, plugin power supply, short instructions and CD ROM with manual.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité