VWR® pHenomenal® pH 1100 H, Multimètre pH/mV/°C portable
Fournisseur: VWR Collection
662-1659EA 791 EUR InStock
662-1659
VWR® pHenomenal® pH 1100 H, Multimètre pH/mV/°C portable
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Conforme aux BPL, cet instrument convivial et portable est doté d'un boîtier solide de protection IP 67, ainsi que d'une sortie USB étanche pour pouvoir le connecter à un ordinateur. Il offre une résolution et une précision élevées pour vos mesures sur le terrain.
  • Écran LCD avec affichage graphique et rétro-éclairage LED continu présentant les valeurs de pH/mV et de température
  • Fonction d'enregistrement des données sélectionnable entre 1 minute et 1 heure
  • Capacité de mémoire de 5000 données avec mémorisation automatique et 200 points supplémentaires de stockage manuel
  • Mise hors tension automatique réglable de 10 minutes à 24 heures
  • Reconnaissance automatique des tampons conformes aux normes DIN et NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
  • Trois tampons techniques supplémentaires à 25 °C (4,00 / 7,00 /10,00) en mémoire
  • Test et diagnostic avancés (efficacité des électrodes, contrôle de dérive), icône d'étalonnage indiquant lorsqu'un réétalonnage est nécessaire
  • Faible consommation d'énergie: 4 piles AA pour plus de 1000 heures d'utilisation
Informations de commande: Ready to use pH portable set pH 1100 H includes instrument in robust plastic case, gel epoxy pH electrode with built-in temperature sensor 111 (1 m cable), starter kit (two buffers (4,00 + 7,00), one plastic beaker), stand and instruction manual (22 languages) on CD ROM.
Information de livraison: Le kit pH portable prêt à l'emploi pH 1100 H (662-1659) se compose d'un instrument dans une mallette de transport en plastique robuste, d'un support, de 4 piles LR06, d'un mode d'emploi concis, d'un CD ROM avec manuel, d'un bécher en plastique de 50 ml, de 50 ml de tampon 4, de 50 ml de tampon 7, d'une électrode pH en gel époxy avec capteur de température intégré 111 (câble de 1 m).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité