pH electrodes for food industry
Fournisseur: Hanna
FC200B
662-1718EA 230 EUR InStock
662-1718
pH electrodes for food industry
Électrodes Électrodes pH
These pH electrodes are suitable for measuring the pH value in different types of food.
  • Available with BNC or DIN connector
  • Different tip shapes for different food types
Informations de commande: Supplied with 1 m white cable.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité