Électrode de conductivité combinée, MultiSens
Fournisseur: SI Analytics
285126725
662-1758EA 960 EUR InStock
662-1758
Électrode de conductivité combinée, MultiSens
Électrodes Électrodes de conductivité
Cellule de conductivité 4 pôles multifonctionnelle avec capteur de température intégré (Pt1000).
  • Raccord de connexion à vis avec filetage Pg 13,5
  • Quatre anneaux de platine
Plage de pression : 6 bar
Information de livraison: fournie avec laveur 9980/52 et joint torique de type 9932/07. Les câble de connexion doivent être commandés séparément.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité