Testeur de pH, Eutech pHTestr 30
Fournisseur: EUTECH
PHTEST30
662-2017EA 219 EUR InStock
662-2017
Testeur de pH, Eutech pHTestr 30
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ce testeur étanche à l'eau et aux poussières est idéal pour effectuer rapidement et avec précision des contrôles de pH dans les piscines et les stations thermales, les aquariums et cultures hydroponiques, les tours de réfrigération, l'eau de transformation des aliments et l'eau de traitement/les eaux usées. L'électrode à double jonction rend le testeur idéal pour l'eau et les solutions sales contenant des métaux lourds ou des contaminants, tandis que le volume de gel de référence majoré offre une bien plus longue durée de vie des électrodes. Convient également à des fins éducatives dans les écoles.
  • Grand affichage double pour une meilleure lisibilité, fournit des informations complètes sur l'appareil
  • Boîtier étanche à l'eau et aux poussières (IP 67) : le pH-mètre peut flotter
  • Capteur à double jonction remplaçable par l'utilisateur avec jonction poreuse Kynar® résistante aux produits chimiques et qui minimise l'obstruction et la contamination
  • Mise hors tension automatique qui permet d'économiser les piles après non-utilisation
  • Fonction de maintien qui gèle momentanément la lecture pour une visualisation aisée
  • Affichage simultané de la température en degrés Celsius et Fahrenheit
  • Compensation automatique de la température (ATC) qui assure une précision optimum à des températures fluctuantes
Information de livraison: Livré avec piles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité