Electrode ORP, Sentix® ORP-T 900, IDS
Fournisseur: WTW
103791
662-2020EA 336 EUR InStock
662-2020
Electrode ORP, Sentix® ORP-T 900, IDS
Électrodes Électrodes redox
IDS ORP electrodes are used to measure oxidation or reduction potentials in aqueous solutions - with integrated temperature sensor.
  • Safe measured values due to signal processing in the sensor
  • Integrated temperature sensor NTC 30 kOhm for precise value documentation
  • Best possible GLP support by documenting the sensor data
Platinum IDS ORP electrode with liquid electrolyte and glass shaft, temperature sensor, ceramic junction.
Collapse All
Désignation Type Connexion Électrolyte Matière Température pH Ø×L Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Électrode ORP ORP-T 900 ORP-T 900 Fiche IDS, câble de 1,5 m 3 mol/l KCl Verre 0...+100 °C mV: ± 1200,0 (± 0,2) 12×120 mm 1 662-2020
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité