Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Électrodes pH combinées, ScienceLine

Fournisseur: SI Analytics
285100018 285100067 285092329 285092661 285100001 285100034 285100042 285100207 285100215 285100223 285102516 285102524 285102532 285102549 285100059 285101277 285102565 285101211 285101260 285092337 285092591 285092583
662-6104EA 284 EUR InStock
662-6104 662-0517 662-1372 662-2175 662-0512 662-6172 662-6105 662-0513 662-0514 662-0515 662-2182 662-2183 SCOI285102532 662-2184 662-1215 SCOI285101277 SCOI285102565 662-2179 662-0101 662-2172 662-2174 662-2173
Électrodes pH combinées, ScienceLine
Électrodes Électrodes pH
Électrodes combinées ultra-résistantes pour pratiquement toutes les applications en laboratoire et sur le terrain.

  • Précision et cohérence de mesure maximales, avec durée de vie optimale du capteur
  • Adaptabilité optimale pour toutes les applications, même à des températures élevées
  • Permet la réalisation de mesures dans des récipients profonds dont la longueur peut atteindre 600 mm, dans des tubes MMR de Ø 3 mm et dans des flacons à fond rond avec le raccord conique standard NS 14,5

* Sans câble (disponible séparément).

Electrolyte: KCl 3 mol/l

Shaft material: Glass

Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)

pH range: 0 - 14

Informations de commande: Fournies avec numéro de série et certificat de qualité. Les électrodes avec raccord de connexion sont fournies sans câble; celui-ci est à commander séparément.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité