Testeur de potentiel d'oxydoréduction de poche, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite
Fournisseur: EUTECH
ELITEORP
662-2302EA 212 EUR InStock
662-2302
Testeur de potentiel d'oxydoréduction de poche, Thermo Scientific™ Eutech™ Elite
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Ce testeur robuste et convivial est doté d'un affichage simultané de la mesure de rédox et de la température. Les mesures de potentiel d'oxydoréduction (ORP) ou de potentiel de rédox sont utilisées pour surveiller les réactions chimiques, pour quantifier l'activité ionique ou pour déterminer les propriétés d'oxydation ou de réduction d'une solution.
  • Clavier intuitif et grand écran graphique LCD avec rétroéclairage
  • Maintien automatique des mesures ; étalonnage en 1 clic
  • Capteur facile à remplacer
  • Bouchon étanche avec indicateur de remplissage
  • Base large et stable permettant au testeur de tenir debout tout seul
  • Cordon pour mesures mobiles
  • Étanchéité à l'eau IP67
Applications types : culture hydroponique, aliments et boissons, environnement, eau potable, eaux usées, agriculture, aquaculture et aquariums, piscines et spas, éducation et industrie (tours de réfrigération).
Garantie : 1 an
Information de livraison: Livré avec un capteur, un cordon, des piles et un manuel d'utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité