pH/mV mètre, portable, VWR® pH 130
Fournisseur: VWR Collection
662-2351EA 607 EUR InStock
662-2351
pH/mV mètre, portable, VWR® pH 130
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Ces pH-mètres économiques, robustes et étanches sont fournis en kits complets, prêts à l'emploi, composés d'une mallette de transport robuste, d'une électrode et d'une sonde de température avec différentes longueurs de câbles et des tampons.
  • Écran tactile graphique, en couleur, qui permet la lecture simultanée de la valeur du pH ou du mV et de la température
  • Le boîtier étanche (IP 66) permet de travailler dans des conditions difficiles
  • Sa petite taille et son faible poids facilitent le travail sur le terrain
  • Étalonnage de l'électrode de pH : 1 à 3 points (pH : 4,00 ; 7,00 ; 10,00)
  • Détection automatique du tampon ; rappel du temps d'étalonnage
  • Compensation automatique de la température
  • Lecture de la pente et du décalage de l'électrode ; mémorisation de 200 résultats
Utilisé pour les mesures de pH, mV (potentiel redox) et de température. Alimenté par des piles rechargeables ou un adaptateur électrique. Possibilité de travailler longtemps en laboratoire grâce à l'adaptateur électrique.
Informations de commande: Garantie de 24 mois.
Information de livraison: Equipé d'une électrode pH standard avec capteur de température intégré.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité