Électrodes sélectives d'ions
Fournisseur: Mettler - Toledo
51340500 51340900 51340800 51340600 51340700 51340400 51340300
662-2800EA 1140 EUR InStock
662-2800 662-2804 662-2807 662-2805 662-2806 662-2801 662-2802
Électrodes sélectives d'ions
Électrodes Électrodes ISE
Ces électrodes sélectives d'ions avec membrane solide permettent la détermination facile et rapide de la concentration et de l'activité d'une gamme d'ions et de gaz dissous.
  • Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
  • Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Informations de commande: kits de membranes disponibles séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité