Ion selective electrode, ammonia
Fournisseur: Mettler - Toledo
51341000
662-2809EA 1090 EUR InStock
662-2809
Ion selective electrode, ammonia
Électrodes Électrodes ISE
This gas-sensing electrode is intended for reliably measuring the ammonia content (NH₃).
  • Modular and versatile
  • Refillable electrolyte
  • Polymer matrix membrane
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité