pH electrodes, InLab® Power
Fournisseur: Mettler - Toledo
51343110
662-2845EA 477 EUR InStock
662-2845
pH electrodes, InLab® Power
Électrodes Électrodes pH
Combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for general laboratory applications.
  • Highly reproducible
  • Maintenance-free
  • Autoclavable
Information de livraison: Supplied with quality certificate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité