Électrodes d'oxydoréduction, InLab® Redox
Fournisseur: Mettler - Toledo
51343200 51343201 51343202 51343203 51343204 51343205
662-2877EA 292 EUR InStock
662-2877 662-2878 662-2879 662-2880 662-2881 662-2882
Électrodes d'oxydoréduction, InLab® Redox
Électrodes Électrodes redox
Électrodes redox avec connecteur S7.
  • Convient parfaitement pour le test de l'oxydoréduction dans les déchets d'usine et industriels (concentration de chrome et de cyanure), l'industrie piscicole et les aquariums (qualité de l'eau), ainsi que les piscines (niveaux d'assainissement)
  • Système de référence ARGENTHAL™ avec piège d'ions d'argent (InLab® Redox Micro : sans piège d'ions d'argent)
  • Technologie EQUITHAL® avec couches conductrices symétriques garantissant des temps de réponse très courts même en cas d'importants changements de température
  • Conformes à la directive RoHS sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive WEEE sur les déchets des équipements électriques et électroniques
Plage de température: 0 à 100 °C
Gamme de pH: 0 - 14
Temperature range: 0...+100 °C
Informations de commande: Livrées avec certificat de test et sans câble. Autres électrodes sur demande.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité