Solutions tampons
Fournisseur: Hanna
HI70004C
662-4003EA 43.9 EUR InStock
662-4003
Solutions tampons
Buffers Tampons pH
Les solutions en sachets garantissent une précision optimale. Le sachet à revêtement plastique garantit une excellente étanchéité aux liquides et une bonne protection contre la lumière. Les solutions ne doivent être utilisées qu'une seule fois afin d'éviter tout risque de contamination. Elles satisfont également aux exigences des BPL et des normes ISO. Elles ont été ajustées au moyen d'un pH-mètre étalonné à l'aide d'un tampon conformément aux normes NIST.
  • Précision
  • À usage unique
  • Aucun risque de contamination
Information de livraison: les tampons en sachets sont livrés avec un certificat de conformité
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité