Testeur de pH, pH Checker®
Fournisseur: Hanna
HI98103
662-4020EA 43.9 EUR InStock
662-4020
Testeur de pH, pH Checker®
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Testeur de pH avec électrode de pH combinée.
  • Étalonnage manuel deux points
  • Deux piles de 1,5 V pour environ 3000 heures d'utilisation en continu
Informations de commande: fourni avec 2 piles 1,5 V et avec une électrode pH combinée remplaçable de type vis (HI 1270).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité