Cleaning and Storage Solutions
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
238931
662-9223EA 30.8 EUR InStock
662-9223
Cleaning and Storage Solutions
Électrolytes Solutions de stockage d'électrode
Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor response time after storage as well as prevent any biological growth.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité