Solutions d'étalon de conductivité, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
990106
663-0044EA 120 EUR InStock
663-0044
Solutions d'étalon de conductivité, Orion™
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
Conductivity standard temperature tables are programmed into Thermo Scientific™ Orion™ meter software for use with the automatic calibration feature.
  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Designed to meet all end user requirements, including laboratory grade and DIN standards
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité