VWR® pHenomenal® CO 3100L, Conductimètre/TDS/°C mètre, paillasse
Fournisseur: VWR Collection
663-0233EA 1340 EUR InStock
663-0233
VWR® pHenomenal® CO 3100L, Conductimètre/TDS/°C mètre, paillasse
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Cet instrument convivial, avec support d'électrode articulé et boîtier classé IP 43, offre une résolution et une précision élevées pour des mesures précises. Complet avec sortie USB pour la connexion à un ordinateur. Conforme aux GLP
  • Grand écran LCD graphique avec rétroéclairage LED continu affichant simultanément les valeurs de conductivité/TDS et de température
  • Fonction d'enregistrement des données sélectionnable entre 1 min et 1 h ; capacité de mémoire de 5000 ensembles de données
  • Coupure de courant automatique: Réglable de 10 min à 24 h
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité