Testeur de pH, Eutech™ Expert pH
Fournisseur: EUTECH
EXPERTPH
663-0308EA 102 EUR InStock
663-0308
Testeur de pH, Eutech™ Expert pH
Electrochemistry Meters pH-mètres et multi-paramètres
Ce testeur de pH de poche étanche est idéal pour effectuer rapidement des mesures du pH dans différents domaines et applications : jardinage hydroponique, aquaculture, agriculture, piscines, établissements scolaires, tours de réfrigération, contrôle de l'environnement, traitement de l'eau et agroalimentaire.
  • Affichage numérique à double ligne et 4 chiffres facile à lire, fonctionnant sur batterie, prêt à l'emploi, et indicateurs d'étalonnage
  • Affichage simultané des valeurs de pH et de température
  • Compensation automatique de la température ; reconnaissance et étalonnage automatiques des tampons
  • Instructions de fonctionnement multilingues
  • Pavé numérique mis à niveau avec interface intuitive
  • Bouchon symétrique étanche avec un repère de remplissage et une base stable, plus large
Information de livraison: Livré avec quatre piles et un capteur à jonction unique non remplaçable.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité