Appareils de mesure pH, pour paillasse, sensION+ pH3
Fournisseur: Hach
LPV2000980002 LPV2010T98002 LPV2011T98002 LPV2021T98002
663-0334EA 899 EUR InStock
663-0334 663-0335 663-0336 663-0338
Appareils de mesure pH, pour paillasse, sensION+ pH3
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ce pH-mètre simple remplit toutes les conditions pour les mesures de routine dans l'industrie et le secteur de l'enseignement. Le système tout-en-un avec navigation guidée dans les menus accélère et simplifie les tests d'électrochimie. Chaque système est conçu pour être utilisé dans un large éventail d'applications et est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour démarrer les tests.
  • Agitateur magnétique intégré pour des mesures précises et reproductibles conformément à BPL
  • Les flacons d'étalonnage étiquetés minimisent le volume de tampon nécessaire
  • Étalonnage en 1, 2 ou 3 points et étalonnage mV avec norme Redox
  • L'alarme informe l'utilisateur en cas de dépassement de la date d'étalonnage
  • Grand écran graphique
Information de livraison: chaque appareil de mesure est fourni avec un support pour sonde, des solutions de pH 4, 7, 9 et KCl, des flacons d'étalonnage avec barre d'agitation magnétique et un manuel d'utilisation. Les kits comprennent également un électrode de pH spécifique à l'application.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité