VWR® pHenomenal® IDP 761-C, Cellule de conductivité
Fournisseur: VWR Collection
663-0356EA 579 EUR InStock
663-0356
VWR® pHenomenal® IDP 761-C, Cellule de conductivité
Électrodes Électrodes de conductivité
Cette cellule de conductivité/de température IDP (sonde numérique intelligente) peut être utilisée avec les multimètres pHenomenal® MD 8000 H et MD 8000 L.
  • Les données d'étalonnage (numéro de série, état de l'étalonnage) sont stockées dans l'électrode/la sonde en elle-même, puis transmises au multimètre et affichées sur celui-ci
  • Fiabilité et précision éprouvées
  • Résultats de mesure précis grâce au traitement direct du signal dans le capteur et à la transmission numérique des valeurs
  • Tous les paramètres sont facilement mesurés avec des longueurs de câble jusqu'à 100 mètres
  • Connecteur universel identique pour toutes les électrodes et sondes
Sonde de température : NTC 30 kOhm
Les électrodes peuvent fournir les données suivantes, présentées sur l'écran de l'appareil de mesure numérique :
- Nom du modèle
- Numéro de série
- État de l'étalonnage (+++, ++, +, –, vide)
- L'historique d'étalonnage comprend les 10 derniers étalonnages, y compris les tampons utilisés, les valeurs en mV, etc.
Information de livraison: Includes digital 4-electrode conductivity cell and manual only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité