VWR® CO-330, Conductivité/salinité TDS mètre portable
Fournisseur: VWR Collection
663-0359EA 744 EUR InStock
663-0359
VWR® CO-330, Conductivité/salinité TDS mètre portable
Electrochemistry Meters Conductimètres
Ces instruments de mesure portables et économiques peuvent mesurer simultanément la conductivité, la conductance spécifique, la salinité, le TDS (Total Dissolved Solids) et la température.
  • L'écran tactile graphique en couleur permet une lecture simultanée
  • Six sous-gammes à commutation automatique (gamme automatique)
  • Mesure la salinité avec conversion en NaCl et KCl
  • Mesure du TDS, coefficient constant 0,5 ; compensation automatique de la température
  • Coefficient α constant (le coefficient de compensation de température) -2%/°C
  • La température de référence peut être choisie entre 25 ou 20 °C
  • Mémorisation de 200 résultats avec heure et date ; rappel de l'heure d'étalonnage ; alimentation par piles rechargeables ou adaptateur de courant.
Il convertit la conductivité en salinité en fonction des caractéristiques réelles et non d'un coefficient constant. Mesure la conductivité dans des liquides dont la conductivité peut atteindre 1000 mS/cm. Etalonnage en 1 point en entrant la constante K de la cellule ou en la déterminant au moyen d'une solution standard.
Le boîtier étanche (IP 66) permet de travailler dans des conditions difficiles. Sa petite taille et son faible poids facilitent le travail sur le terrain.
Conductivité constante K = 0,010 à 20,000 cm-¹
Informations de commande: Garantie de 24 mois.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité