Sonde d'oxygène dissous, ProOBOD
Fournisseur: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
626401
664-0080EA 1940 EUR InStock
664-0080
Sonde d'oxygène dissous, ProOBOD
Électrodes Sondes à oxygène dissous
La sonde de DBO ProOBOD optique à agitation automatique est conçue pour être utilisée avec l'instrument YSI ProODO.
  • Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Pas de temps de préchauffage
  • Agitation automatique pour fournir des échantillons représentatifs et augmenter les temps de réponse
  • Capteur intelligent conservant en mémoire l'étalonnage de la sonde
  • Corps de la sonde conique pour s'adapter aux flacons DBO standard de 300 ml
Informations de commande: Fournie avec bouchon de capteur optique et alimentation électrique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité