Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

BOD probe, Orion™ AUTO-STIR™

Fournisseur: Thermo Orion
086030MD
664-0153EA 2210 EUR InStock
664-0153
BOD probe, Orion™ AUTO-STIR™
Électrodes Sondes à oxygène dissous
This BOD probe is ideal for accurately and conveniently conducting dissolved oxygen measurements. Self-stirring with One-Touch control, the highly efficient integrated stirrer eliminates oxygen stratification in BOD bottles.

  • Polarographic probe
  • For use with Orion Star and Star Plus Serie benchtop meters

Response time: 90% of final value in 10 sec

Drift: approx. 0,1%/day

Max. overpressure: 6 bar

Min. sample flow: 10 cm/sec.

Oxygen consumption: 0,008 µg/h (mg/L) -1 at 20 °C

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité