VWR® pHenomenal® OX 4100L Dissolved Oxygen Meter, Bench
Fournisseur: VWR Collection
664-0175EA 2070 EUR InStock
664-0175
VWR® pHenomenal® OX 4100L Dissolved Oxygen Meter, Bench
Electrochemistry Meters Oxygen Meters
Cet instrument avec porte-électrodes articulé et boîtier de protection IP 43 offre une haute résolution et fiabilité pour des mesures précises. Sortie USB pour connexion à un ordinateur. Conforme aux BPL.
  • Affichage graphique LCD avec rétroéclairage LED continu pour afficher les mesures de l'OD et de température simultanément
  • Enregistrement des données sélectionnable entre 1 minute et 1 heure
  • Capacité de mémoire de 5000 jeux de données
  • Mise hors tension automatique réglable de 10 min à 24 h
  • Test et diagnostic avancés (efficacité des électrodes, contrôle de dérive), icône indiquant qu'un réétalonnage est nécessaire
  • Faible consommation d'énergie: Choix entre alimentation secteur et 4 piles AA pour plus de 1000 heures de fonctionnement
Information de livraison: Ready to use oxygen OX 4100 L kit (664-0175) includes meter, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, plugin power supply, DO electrode OXY 11.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité